Learn More
Fisherbrand™ Catalyst Platinum-Cured Silicone Formulation Stopped Tubing Assembly
Codice prodotto. 15541375 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
1.42 mm
2.06 mm
2.79 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15541375 1.42 mm pezzi 6
15531375 0.25 mm pezzi 6
15551375 2.06 mm pezzi 6
15561375 2.79 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15541375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    112.01€ / pezzi 6
    Risparmia 18.99€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 29-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Preconfigured ready-to-use links and assemblies.
  • Time-saving assembly
  • Four formulations for range of chemical compatibility
  • Use with Catalyst extension coils/tubing
Specifica
Descrizione Stopped tubing assembly
Diametro (sistema imperiale) interno 0.05 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.42 mm
Product Type Tubing Assembly