Learn More
Catechol, 99+%
Codice prodotto. 10337860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Fibre drum
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10337860 500 g Bottiglia in vetro 500g
10051720 5 g Bottiglia in vetro 5g
10756581 100 g Bottiglia in vetro 100g
10542354 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
11954671 10 kg Fibre drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10337860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158985000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 120-80-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-80-9
Formula molecolare C6H6O2
Molecular Weight (g/mol) 110.11
Numero MDL MFCD00002188
InChI Key YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzene
PubChem CID 289
ChEBI CHEBI:18135
IUPAC Name benzene-1,2-diol
SMILES OC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Catechol
Punto di fusione 103.0°C to 106.0°C
Colore Brown-Gray to White
Punti di ebollizione 245.0°C
Punto d'infiammabilità 131°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Indice di Merck 15,8111
Informazioni di solubilità Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether, and pyridine and aqueous solutions
Viscosità 2.38 mm2/s (110°C)
Peso formulazione 110.11
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Catechol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.