Descrizione
Catechol, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 103°C |
| Colore | Brown |
| pH | 6 |
| Punti di ebollizione | 245°C |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 110.11g/mol |
| Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Catechol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.