Learn More
Catechol, TRC
Codice prodotto. 30134725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134725 1 g 1g
30041297 10 g 10g
30006903 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134725 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2151751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-80-9
Formula molecolare C6 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 110.11
Sinonimo Pyrocatechol (8CI), 1,2-Dihydroxybenzene, 1,2-Hydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, C.I. 76500, C.I. Oxidation Base 26, Catechol, Catechol (phenol), Durafur Developer C, Fouramine PCH, Fourrine 68, NSC 1573, Oxyphenic acid, Pelagol Grey C, Phthalhydroquinone, Phthalic alcohol, Pyrocatechin, Pyrocatechine, Z 1, Z 1 (inhibitor), o-Benzenediol, o-Dihydroxybenzene, o-Dioxybenzene, o-Hydroquinone, o-Hydroxyphenol, o-Phenylenediol
IUPAC Name benzene-1,2-diol
SMILES Oc1ccccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Catechol
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Peso formulazione 110.0368