Learn More
Catenin, beta (CTNNB1) Mouse, Clone: CTNNB1/2098, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | Catenin, beta (CTNNB1) |
---|---|
Clone | CTNNB1/2098 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15939857
|
EnquireBio
1499-MSM11-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15929857
|
EnquireBio
1499-MSM11-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Catenin, beta (CTNNB1) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human beta-Catenin (CTNNB1) protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
92kDa |
CTNNB1/2098 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
1499 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell surface and cytoplasmic | |
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma |