Learn More
MedChemExpress Catharanthine
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 336.43 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 2468-21-5 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 99.76% |
| Solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (297.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Sinonimo | (+)-3,4-Didehydrocoronaridine |
| Bersaglio | Calcium Channel |
| Vedi altri risultati |