Learn More
WTW™ Cathode Cleaner Abrasive Foil for WTW™ Oxygen Sensor
Codice prodotto. 10499492
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di sonda:
Oxygen Sensor
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di sonda Dimensione della confezione
10499492 Oxygen Sensor Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10499492 Fornitore WTW™ N. del fornitore 203680
In stock
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriOxmatic and CellOx Series Oxyygen Sensor
Tipo Cathode Cleaner Abrasive Foil
Tipo di sonda Oxygen Sensor