missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CAY10566, MedChemExpress

Codice prodotto. 16476848
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16476848 10 mg 10mg
16453496 25 mg 25mg
16431559 1 mg 1mg
16419397 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16476848 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15823

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress CAY10566 is a potent, orally bioavailable and selective stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50s of 4.5 and 26 nM in mouse and human enzymatic assays, respectively. CAY10566 also shows excellent cellular activity in blocking the conversion of saturated long-chain fatty acid-CoAs (LCFA-CoAs) to monounsaturated LCFA-CoAs in HepG2 cells (IC50=7.9 nM or 6.8 nM).

CAY10566 is a potent, orally bioavailable and selective stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50s of 4.5 and 26 nM in mouse and human enzymatic assays, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico CAY10566
CAS 944808-88-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H17ClFN5O2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (64.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NN=C(C2=NN=C(N3CCC(OC4=CC(F)=CC=C4Cl)CC3)C=C2)O1
Molecular Weight (g/mol) 389.81
Peso formulazione 389.81
Percent Purity 98.07%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.