Learn More
CBB1007 trihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482547
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16482547 50 mg 50mg
16446448 10 mg 10mg
16419037 5 mg -
16406736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16482547 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15313C
MedChemExpress CBB1007 trihydrochloride is a cell-permeable amidino-guanidinium compound that acts as a potent, reversible and substrate competitive LSD1 selective inhibitor (IC50 = 5.27 (mu)M for hLSD1).
CBB1007 trihydrochloride is a cell-permeable amidino-guanidinium compound that acts as a potent, reversible and substrate competitive LSD1 selective inhibitor (IC50 = 5.27 (mu)M for hLSD1).
Specifica
Materiale o nome chimico CBB1007 trihydrochloride
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H37Cl3N8O4
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 54 mg/mL (83.85 mM)
SMILES NC(N1CCN(CC1)CC2=CC(C(OC)=O)=CC(C(N3CCN(CC3)C(C4=CC=C(C=C4)C(N)=N)=O)=O)=C2)=N.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 643.99
Peso formulazione 643.99
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only