missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CBB1007 trihydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16406736
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16406736 100 mg 100mg
16482547 50 mg 50mg
16446448 10 mg 10mg
16419037 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16406736 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15313C

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress CBB1007 trihydrochloride is a cell-permeable amidino-guanidinium compound that acts as a potent, reversible and substrate competitive LSD1 selective inhibitor (IC50 = 5.27 (mu)M for hLSD1).

CBB1007 trihydrochloride is a cell-permeable amidino-guanidinium compound that acts as a potent, reversible and substrate competitive LSD1 selective inhibitor (IC50 = 5.27 (mu)M for hLSD1).

Specifica

Materiale o nome chimico CBB1007 trihydrochloride
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H37Cl3N8O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 54 mg/mL (83.85 mM)
SMILES NC(N1CCN(CC1)CC2=CC(C(OC)=O)=CC(C(N3CCN(CC3)C(C4=CC=C(C=C4)C(N)=N)=O)=O)=C2)=N.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 643.99
Peso formulazione 643.99
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.