Learn More
Abnova™ CBS HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Codice prodotto. 16103027
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
Codice prodotto. 16103027
Marca: Abnova™ L043T6.100ug
Human overexpression lysate
Specifica
Linea cellulare HEK293
Da utilizzare con (applicazione) Immunoprecipitation, Western Blot
Descrizione CBS HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
N. accesso geni NM_000071 ;NM_000071
Tampone di lisi Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Peso molecolare Theoretical M.W. 61kDa
Plasmide pCMV-CBS full length ;pCMV-CBS full length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CBS antibody (Mfr. No. H00000875-M01) by Western Blot.
Quantità 100 μg
Tampone di conservazione In modified RIPA Lysis Buffer. ;In modified RIPA Lysis Buffer.
Specie ospite Human
Concentrazione 2 mg/mL, 2 mg/mL
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. ;Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UG CBS HEK293 Cell Transient Overexpression Lys
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol