Learn More
CBS Scientific Gradient Markers
Linear with side outlets.
Marca:  CBS Scientific GM100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54400kg
Codice prodotto. 11789545
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Gradient flow is controlled by a PTFE-coated valve centered between the two chambers
  • The outflow channel is fitted with a male luer adapter which can be used with any needle or luer valve
Specifica
Specifica
Electrophoresis
Gradient Marker
1.69 oz.
50 mL