Learn More
HUBER CC-200BX Immersion Circulator
Codice prodotto. 13351609
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
326 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13351609 326 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13351609 Fornitore HUBER N. del fornitore 2047.0001.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Bridge thermostats are suitable for controlling the temperature of any bath. External systems can also be controlled using rotational speed controlled pressure-suction pumps with VPC technology. The telescopic arm can be pulled out to a length of a maximum of 884 millimetres.
CC-200BX with controller 'Pilot ONE'
  • Immersion Circulator
  • Temperature range: (-20) 28°C to 200°C
  • Heating capacity: 1,5-2,1 kW
  • Pressure pump max.: 27L/min / 0.7bar
  • Suction pump max.: 22L/min / 0.4bar
  • Pump connection: M16 x 1 male
  • Power supply:200V-240V 1∼/2∼ 50/60Hz
Specifica
Comunicazioni RS232, Ethernet, USB Device, USB Host
Gamma di temperatura 28°C to 200°C
Tipo Immersion Circulator
Da utilizzare con (applicazione) Controlling The Temperature of Any Bath
Capacità di riscaldamento 1.5-2.1 kW
Pressione max 27 L/min / 0.7 bar
Aspirazione max 22 L/min / 0,4 bar
Modello CC-200 BX
Classe di sicurezza 3/FL
Stabilità termica ±0.02°C
Larghezza (sistema metrico) 345 mm
Altezza (sistema metrico) 326 mm
Peso (sistema metrico) 7 kg
Electrical Requirements 200 V-240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
Tensione 200/230 V
Frequenza 50/60 Hz