Learn More
CC-885, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473388
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16473388 10 mg 10mg
16469916 50 mg 50mg
16454626 100 mg 100mg
16452746 25 mg 25mg
16436117 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16473388 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101488
MedChemExpress CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
Specifica
Materiale o nome chimico CC-885
CAS 1010100-07-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H21ClN4O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 67.5 mg/mL (153.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC2=C(C(N(C(CC3)C(NC3=O)=O)C2)=O)C=C1)NC4=CC=C(C)C(Cl)=C4
Molecular Weight (g/mol) 440.88
Peso formulazione 440.88
Percent Purity 99.23%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only