Learn More
Abnova™ CCBL1 (Human) Recombinant Protein
Human CCBL1 full-length ORF ( AAH33685, 1 a.a. - 374 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH33685 |
---|---|
ID gene (immissione) | 883 |
Nome | cysteine conjugate-beta lyase, cytoplasmic |
Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16152691
|
Abnova™
H00000883-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16162691
|
Abnova™
H00000883-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Sequence: MAKQLQARRLDGIDYNPWVEFVKLASEHDVVNLGQGFPDFPPPDFAVEAFQHAVSGDFMLNQYTKTFVIIIEPFFDCYEPMTMMAGGRPVFVSLKPGPIQNGELGSSSNWQLDPMELAGKFTSRTKALVLNTPNNPLGKVFSREELELVASLCQQHDVVCITDEVYQWMVYDGHQHISIASLPGMWERTLTIGSAGKTFSATGWKVGWVLGPDHIMKHLRTVHQNSVFHCPTQSQAAVAESFEREQLLFRQPSSYFVQFPQAMQRCRDHMIRSLQSVGLKPIIPQGSYFLITDISDFKRKMPDLPGAVDEPYDRRFVKWMIKNKGLVAIPVSIFYSVPHQKHFDHYIRFCFVKDEATLQAMDEKLRKWKVELWP
Specifica
AAH33685 | |
cysteine conjugate-beta lyase, cytoplasmic | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
FLJ95217, GTK, KAT1, KATI, MGC29624 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
883 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CCBL1 | |
GST |