Learn More
R&D Systems™ CCCP
Codice prodotto. 18782524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18782524 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18782524 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0452/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.61€
    233.10€ / 500mg
    Risparmia 27.51€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Oxidative phosphorylation uncoupler
Widely used uncoupler of oxidative phosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico CCCP
CAS 555-60-2
Quantità 500 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C9H5ClN4
Peso formulazione 204.62
Purezza >98%
Peso molecolare 204.617