Learn More
CCCP, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459766
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459766 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16459766 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10094150mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
MedChemExpress CCCP is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler. CCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
CCCP is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler. CCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
Specifica
Materiale o nome chimico CCCP
Forma fisica Solid
CAS 555-60-2
Colore Coffee
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H5ClN4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (244.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N#C/C(C#N)=N/NC1=CC=CC(Cl)=C1
Molecular Weight (g/mol) 204.62
Peso formulazione 204.62
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Research purposes only