missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCDC137 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17229283 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17229283 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17229283 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore PA5116781

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CCDC137 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CCDC137
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 3.76 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gene CCDC137
N. accesso geni Q6PK04
Alias gene CCDC137; coiled-coil domain containing 137; coiled-coil domain-containing protein 137; cPERP-B; hepatocellular carcinoma related protein 2; RaRF; retinoic acid resistance factor
Simboli geni CCDC137
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 213-288 of human CCDC137 (NP_9549811).
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 339230
Target Species Human
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.