Learn More
CCDC50 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Codice prodotto. p-200108180 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 μL
20 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30235042 150 μL 150µL
30237832 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30235042 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 683691IG150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
The CCDC50 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CCDC50. This antibody recognizes human antigen. The CCDC50 antibody has been validated for the following applications: WB, FC (Intra), ELISA analysis.
Spécification
Antigene CCDC50
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 2F12G7
Concentrazione 500 μg/mL
Coniugato Unconjugated
Simboli geni C3orf6; DFNA44; YMER
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant Protein
Metodo di purificazione Protein G purification
Quantità 150 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 152137
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Antibody Molecular Weight 36-38 kDa
Product Type Monoclonal Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.