Learn More
CCF642, MedChemExpress
Descrizione
CCF642 is a potent protein disulfide isomerases (PDI) inhibitor with an IC50 of 2.9 μM. CCF642 causes acute endoplasmic reticulum (ER) stress in multiple myeloma cells accompanied by apoptosis-inducing calcium release. CCF642 has broad anti-multiple myeloma activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | CCF642 |
| CAS | 346640-08-2 |
| Colore | Orange |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H10N2O4S3 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.27 mM) |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2)C(S/C1=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)S3)=S |
| Molecular Weight (g/mol) | 378.45 |
| Peso formulazione | 378.45 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only