Learn More
CCK-AR Antibody (377251), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18688003 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18688003 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18688003 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB2680A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CCK-AR Monoclonal specifically detects CCK-AR in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CCK-AR
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 377251
Coniugato APC
Diluizione Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene CCK1-R, CCK-A, CCK-A receptor, CCK-AR, CCKRA, cholecystokinin A receptor, cholecystokinin receptor type A, cholecystokinin type-A receptor, Cholecystokinin-1 receptor
Specie ospite Mouse
Immunogeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CCK-A R, Met1-Gln428, Accession # P32238
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Diabetes Research, GPCR, Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 886
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a
Linea di prodotti Novus