Descrizione
CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Human samples. It is validated for Neutralization, Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | CCL2/JE/MCP-1 |
| Applicazioni | Neutralization, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 24822 |
| Coniugato | Janelia Fluor 646 |
| Diluizione | Western Blot, Neutralization |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, Mcp-1, SCYA2, SMC-CF |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | E. coli-derived recombinant human CCL2/JE/MCP-1 |
| Vedi altri risultati |