missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL21/6Ckine Antibody (SR1207), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18640985 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18640985 50 μg 50µL
18663194 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18640985 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32228650ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

CCL21/6Ckine Monoclonal antibody specifically detects CCL21/6Ckine in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CCL21/6Ckine
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1207
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene 6CkineSmall-inducible cytokine A21, Beta-chemokine exodus-2, chemokine (C-C motif) ligand 21, CKb9, member 21, SCYA21MGC34555, secondary lymphoid tissue chemokine, SLCSecondary lymphoid-tissue chemokine
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human CCL21/6Ckine (Uniprot #: O00585)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6366
Target Species Human
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.