missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL3/MIP-1 alpha Antibody (93333R) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30750478 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30750478 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30750478 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB9849Y

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

CCL3/MIP-1 alpha Monoclonal antibody specifically detects CCL3/MIP-1 alpha in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CCL3/MIP-1 alpha
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 93333R
Coniugato DyLight 680
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene C-C motif chemokine 3, MIP1-(a), AI323804, chemokine (C-C motif) ligand 3, G0S19-1, LD78alpha, Mip1a, MIP-1alpha, MIP1-alpha, Scya3
Specie ospite Mouse
Immunogeno E. coli-derived recombinant human CCL3/MIP-1 alpha , Ala27-Ala92, Accession # P10147
Metodo di purificazione Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6348
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.