Learn More
CCL6/C10 Antibody (RM0183-7J13), Allophycocyanin/Cy7, R&D Systems™
Codice prodotto. 18001029 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18001029 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18001029 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP212420APCCY7
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CCL6/C10 Monoclonal specifically detects CCL6/C10 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CCL6/C10
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone RM0183-7J13
Coniugato APC-Cyanine7
Diluizione Flow Cytometry
Formulazione PBS with 0.05% Sodium Azide
Simboli geni Ccl6
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse recombinant CCL6/C10
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Chemokines and Cytokines
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 20305.0
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Product Type Antibody
Isotype IgG2
Linea di prodotti Novus