Learn More
Abnova™ CCND1-FGF19/CEN11p FISH Probe
Codice prodotto. 16013295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16013295 100 μL 100µL
16023295 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16013295 Fornitore Abnova™ N. del fornitore FG0185.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Descrizione DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Formato Tube
Da utilizzare con (applicazione) FISH-Ce
ID gene (immissione) 595/9965
Include DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Quantità 100 μL
Forma Liquid