Learn More
CCR1 Antibody (643854R) [PerCP], R&D Systems™
Codice prodotto. 18605114 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18605114 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18605114 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB5986RC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CCR1 Monoclonal specifically detects CCR1 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CCR1
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 643854R
Coniugato PerCP
Diluizione Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene C-C chemokine receptor type 1, CC-CKR-1, CCR-1, CD191, CD191 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 1, CKR1, CKR-1, CMKBR1SCYAR1, CMKR1, HM145C-C CKR-1, LD78 receptor, Macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor, MIP-1alpha-R, MIP1aR, RANTES receptor, RANTES-R
Specie ospite Rat
Immunogeno E. coli-derived recombinant mouse CCR1, Extracellular regions (aa 1-34, aa 92-107, aa 172-192, aa 265-281), Accession # P51675
Metodo di purificazione Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1230
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus