missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR7 (CD197) Mouse anti-Human , APC, Clone: 2-L1-A, BD Biosciences™

Mouse Monoclonal Antibody

236.00€ - 499.00€

Specifica

Antigene CCR7 (CD197)
Clone 2-L1-A
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Coniugato APC
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17207594
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
566763
25 Tests
236.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
17297584
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
566762
100 Tests
499.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica

Specifica

CCR7 (CD197)
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human CCR7 Transfected Cell Line
Primary
2-L1-A
Monoclonal
Mouse
Human
BLR2; CC chemokine receptor 7; CMKBR7; EBI1; EVI1; Epstein-Barr virus induced gene 1; MIP-3 beta receptor
IgG1 κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to APC under optimum conditions, and unconjugated antibody and free APC were removed.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications