Learn More
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human , BV650, Clone: 2-L1-A, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
316.00€ - 660.00€
Specifica
Antigene CCR7 (CD197)
Clone 2-L1-A
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Coniugato Brilliant Violet 650
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17247584
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
566757
25 Tests
316.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17237584
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
566756
100 Tests
660.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
Specifica
CCR7 (CD197)
Flow Cytometry
Brilliant Violet 650
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human CCR7 Transfected Cell Line
Primary
2-L1-A
Monoclonal
Mouse
Human
BLR2; CC chemokine receptor 7; CMKBR7; EBI1; EVI1; Epstein-Barr virus induced gene 1; MIP-3 beta receptor
IgG1 κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV650 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV650 were removed.