Learn More
CCT129202, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485726
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16485726 100 mg 100mg
16481197 50 mg -
16414958 10 mg -
16407697 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16485726 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12049
MedChemExpress CCT129202 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 42, 198, and 227 nM for aurora A, B and C, respectively.
CCT129202 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 42, 198, and 227 nM for aurora A, B and C, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico CCT129202
CAS 942947-93-5
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H25ClN8OS
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 1 mg/mL (2.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CC=C(C2=NC3=C(C(Cl)=CN=C3N2)N4CCN(CC4)CC(NC5=NC=CS5)=O)C=C1)C
Molecular Weight (g/mol) 497.02
Peso formulazione 497.02
Percent Purity 98.24%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only