Learn More
CCX354, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097218
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16422568
Marca: Medchem Express HYU00350
MedChemExpress CCX354 is an antagonist of CCR1, with anti-inflammatory activity.
CCX354 is an antagonist of CCR1, with anti-inflammatory activity.
Specifica
Materiale o nome chimico CCX354
CAS 1010073-75-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H22ClN7O2
Quantità 5 mg
SMILES COC1=CC(N2CCN(C(CN3N=C(C4=NC=CN4)C5=CC=CN=C53)=O)CC2)=CC=C1Cl
Molecular Weight (g/mol) 451.91
Peso formulazione 451.91
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.