Learn More
R&D Systems™ CD 437
Codice prodotto. 18792534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18792534 50 mg 50mg
18712744 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18792534 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1549/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. RARγ-selective agonist
Synthetic retinoid that is an RARγ-selective agonist. Displays RARγ-dependent and -independent effects on differentiation and apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125316-60-1
Formula molecolare C27H26O3
Specifica
Materiale o nome chimico CD 437
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 398.5
Purezza >98%
Peso molecolare 398.502