Learn More
CD CHO Medium
Codice prodotto. 16453869
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16453869 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16453869 Fornitore Invitrogen N. del fornitore 10743001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Specifica
Linea cellulare CHO
Tipo di cellula Ovarian Cells
Classificazione Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Concentrazione 1 X
Forma Liquid
Product Type CD CHO Medium
Serum Level Serum-free
Sterilità Sterile-filtered
Con additivi Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate, Non Essential Amino Acids (NEAA)
Senza additivi No Glutamine, No Phenol Red, No Thymidine, No Hypoxanthine
Linea di prodotti Gibco
Quantità 10 L
Shipping Condition Room Temperature
Livello di endotossine Low
Formato Universal Bag
Included Antibiotics No antibiotics
Purity or Quality Grade Cell Culture Grade
Concentration Ratio 1 :1
Content And Storage Store at 2-8°C in the dark.
Culture Environment CO2
Culture Type Suspension Cell Culture