Learn More
CD CHO Medium
Codice prodotto. 17285946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
20 L
Dimensione della confezione:
10L
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17285946 20 L 20L
16453869 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17285946 Fornitore Gibco N. del fornitore 10743002
Make Your Process Development Count
Usa il codice promozionale 27978
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Linea cellulare CHO
Tipo di cellula Ovarian Cells
Classificazione Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Concentrazione 1 X
Forma Liquid
Product Type CD CHO Medium
Serum Level Serum-free
Sterilità Sterile-filtered
Con additivi Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate, Non Essential Amino Acids (NEAA)
Senza additivi No Glutamine, No Phenol Red, No Thymidine, No Hypoxanthine
Linea di prodotti Gibco
Quantità 20 L
Shipping Condition Room Temperature
Livello di endotossine Low
Formato Universal Bag
Included Antibiotics No antibiotics
Purity or Quality Grade Cell Culture Grade
Concentration Ratio 1 :1
Content And Storage Store at 2-8°C in the dark.
Culture Environment CO2
Culture Type Suspension Cell Culture