missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD100 Mouse anti-Human, Clone: 1C1A6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | CD100 |
---|---|
Clone | 1C1A6 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808595
|
Proteintech
66582-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898585
|
Proteintech
66582-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Semaphorins are neuronal chemorepellants that direct pioneering neurons during nervous system development. CD100 is a novel semaphorin that induces B cells to aggregate and improves their viability in vitro. CD100 modifies CD40-CD40L B-cell signaling by augmenting B-cell aggregation and survival and down-regulating CD23 expression. CD72 is a lymphocyte receptor for the Class IV semaphorin CD100, which is involved in regulating B cell signaling.Specifica
CD100 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
A8, BB18, C9orf164, CD100, coll 4, GR3, M sema G, SEMA4D, SEMAJ, Semaphorin 4D | |
SEMA4D | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1C1A6 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q92854 | |
10507 | |
CD100 Fusion Protein Ag26461 | |
Primary | |
-20°C | |
SEMA4D |