Learn More
CD107a Mouse anti-Human , Alexa Fluor 488, Clone: H4A3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
174.00€ - 445.00€
Specifica
Antigene CD107a
Clone H4A3
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Coniugato Alexa Fluor 488
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17247794
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
567007
25 Tests
174.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17237794
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
567006
100 Tests
445.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
CD107a Monoclonal antibody specifically detects CD107a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
Specifica
CD107a
Flow Cytometry
Alexa Fluor 488
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human Adult Adherent Peripheral Blood Cells
Primary
H4A3
Monoclonal
Mouse
Human
LAMP1; LAMP-1; LAMPA; LGP120
IgG1 κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to Alexa Fluor 488 under optimum conditions, and unreacted Alexa Fluor 488 was removed.