Learn More
CD117 / c-Kit Rat, PE-Cy7, Clone: ACK2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 250.00€
Specifica
Antigene | CD117 / c-Kit |
---|---|
Clone | ACK2 |
Concentrazione | 0.2mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15962188
|
EnquireBio
QAB54-PE7-25UG |
25 μg |
98.45€
25µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952188
|
EnquireBio
QAB54-PE7-100UG |
100 μg |
250.00€
100µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD117 / c-Kit | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
16590 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
ACK2 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_066922 | |
Kit | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |