Learn More
CD11c Armenian Hamster, PE-Cy7, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
124.00€ - 276.00€
Specifica
Antigene | CD11c |
---|---|
Clone | N418 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15911708
|
EnquireBio
QAB23-PE7-25UG |
25 μg |
124.00€
25µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15901708
|
EnquireBio
QAB23-PE7-100UG |
100 μg |
276.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD11c | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16411 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
N418 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_067309 | |
Itgax | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |