Learn More
CD11c (Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: ITGAX/2507, enQuireBio™
Codice prodotto. 15920298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15920298 100 μg 100µg
15910298 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15920298 Fornitore EnquireBio N. del fornitore 3687MSM6P1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mouse Monoclonal Antibody
Specifica
Antigene CD11c (Dendritic Cell Marker)
Applicazioni Immunohistochemistry
Localizzazione cellulare Cell Surface
Classificazione Monoclonal
Clone ITGAX/2507
Concentrazione 200μg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment of human ITGAX protein (apprx. aa 637-827)
Peso molecolare dell'antigene 145kDa
Controllo positivo THP-1 cells. Tonsil or Lymph Node
Metodo di purificazione Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3687
Content And Storage Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ