missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11c/Integrin alpha X Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Codice prodotto. 16887214 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16887214 20 μL 20µL
16877214 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16887214 Fornitore Proteintech N. del fornitore 173421AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

CD11, along with CD18, form a heterodimer adhesion molecule. In particular, CD11 is composed of CD11a, CD11b and CD11c. CD11a is a leukocyte marker that is expressed in B and T lymphocytes, macrophages, monocytes, neutrophils, basophils and eosinophils. CD11b is primarily expressed by monocytes, macrophages, natural killer cells, some B and T-cells, and granulocytes. CD11c is expressed in monocytes, macrophages, natural killer cells, some granulocytes and less so in a subset of lymphocytes.

Specifica

Antigene CD11c/Integrin alpha X
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene ITGAX
N. accesso geni P20702
Alias gene CD11C, Integrin alpha X, ITGAX, Leu M5, SLEB6
Simboli geni ITGAX
Specie ospite Rabbit
Immunogeno CD11c/Integrin alpha X Fusion Protein Ag11380
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3687
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.