Learn More
CD11c Mouse, Clone: ITGAX/1284, enQuireBio™
Codice prodotto. 15990288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15990288 100 μg 100µg
15980288 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15990288 Fornitore EnquireBio N. del fornitore 3687MSM4P1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mouse Monoclonal Antibody
Specifica
Antigene CD11c
Applicazioni Immunohistochemistry
Localizzazione cellulare Cell surface
Classificazione Monoclonal
Clone ITGAX/1284
Concentrazione 200μg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N. accesso geni XP_011544154
Simboli geni ITGAX
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human ITGAX protein fragment (aa 637-827)
Peso molecolare dell'antigene 145kDa
Controllo positivo Human dendritic cells. Human lymph nodes and tonsils.
Metodo di purificazione Protein A/G Purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3687
Content And Storage Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b