Learn More
CD11c Mouse, PE, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
98.45€ - 263.00€
Specifica
Antigene | CD11c |
---|---|
Clone | 3.9 |
Concentrazione | 5μL/Test |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951718
|
EnquireBio
QAB24-PE-25TESTS |
25 Tests |
98.45€
25 tests |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941718
|
EnquireBio
QAB24-PE-100TESTS |
100 Tests |
263.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD11c | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3687 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
3.9 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
XP_011544154 | |
ITGAX | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |