missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD11R3 Monoclonal Antibody (2F4/11), FITC
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16312554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16312554 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16312554 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore MA528279

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Mouse anti Pig CD11R3, clone 2F4/11 recognizes porcine CD11R3, a approximately 155 kDa cell surface glycoprotein, member of the alpha integrin family. Mouse anti Pig CD11R3, clone 2F4/11 was clustered as CD11R3 at the Third International Workshop on Swine Leukocyte Differentiation Antigens (Haverson et al. 2001).

CD11R3 is a 155 kDa cell surface glycoprotein, a member of the alpha integrin family. CD11R3 has a similar expression pattern to the human CD11b marker, being expressed on granulocytes, monocytes and alveolar macrophages, but not on lymphocytes, erythrocytes or platelets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CD11R3
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 2F4/11
Concentrazione 100 μg/mL
Coniugato FITC
Formulazione PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide
Gene ITGAM
N. accesso geni 0
Alias gene CD11B; integrin alpha-M; integrin subunit alpha M; integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit); ITGAM
Simboli geni ITGAM
Specie ospite Mouse
Immunogeno Porcine alveolar macrophages.
Metodo di purificazione Protein A
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 397459
Target Species Pig
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.