missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD127 / IL-7Ra Rat, Clone: A7R34, enQuireBio™

Codice prodotto. 15982188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15982188 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15982188 Fornitore EnquireBio N. del fornitore QAB55100ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

Specifica

Antigene CD127 / IL-7Ra
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone A7R34
Concentrazione 0.5mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
N. accesso geni NP_032385
Simboli geni Il17ra
Specie ospite Rat
Metodo di purificazione Protein A/G Purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 16172
Content And Storage Store at 2-4°C.
Isotype IgG2a κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.