Learn More
CD127 Mouse anti-Human, BB700, Clone: HIL-7R-M21, BD Horizon™
Descrizione
CD127 Monoclonal antibody specifically detects CD127 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
| Antigene | CD127 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | HIL-7R-M21 |
| Coniugato | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Specie ospite | Mouse |
| Quantità | 100 Tests |
| Status giuridico | RUO |
| Primario o secondario | Primary |
| Target Species | Human |
| Vedi altri risultati |