missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD127 Mouse anti-Human, BB700, Clone: HIL-7R-M21, BD Horizon™
Descrizione
CD127 Monoclonal antibody specifically detects CD127 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
| Antigene | CD127 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | HIL-7R-M21 |
| Coniugato | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Specie ospite | Mouse |
| Quantità | 25 Tests |
| Status giuridico | RUO |
| Primario o secondario | Primary |
| Target Species | Human |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?