Learn More
CD152 / CTLA-4 Armenian Hamster, PE, Clone: UC10-4F10-11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
85.85€ - 250.00€
Specifica
Antigene | CD152 / CTLA-4 |
---|---|
Clone | UC10-4F10-11 |
Concentrazione | 0.2mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15902238
|
EnquireBio
QAB58-PE-25UG |
25 μg |
85.85€
25µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15992228
|
EnquireBio
QAB58-PE-100UG |
100 μg |
250.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD152 / CTLA-4 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12477 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
UC10-4F10-11 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001268905 | |
Ctla4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |