Learn More
CD154 Armenian Hamster, Biotin, Clone: MR1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
85.85€ - 212.00€
Specifica
Antigene CD154
Clone MR1
Concentrazione 0.5mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15942598
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB88-B-25UG
25 μg
85.85€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15932598
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB88-B-100UG
100 μg
212.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD154
0.5mg/mL
Monoclonal
Armenian Hamster
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
21947
IgG
Protein A/G Purified
MR1
Flow Cytometry
Biotin
RUO
NP_035746
Cd40lg
Primary
Store at 2-4°C.