missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD16/CD32 Antibody (93), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18295245 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 mL
Dimensione della confezione:
0.25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18295245 0.25 mL 0.25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18295245 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP127946AF488

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

CD16/CD32 Monoclonal specifically detects CD16/CD32 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Product Image.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CD16/CD32
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classificazione Monoclonal
Clone 93
Coniugato Alexa Fluor 488
Diluizione Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias gene CD16, CD16A, Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a), FCG3, FCGR3, FCGR3A, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3
Simboli geni FCGR3A
Specie ospite Rat
Immunogeno Murine CD16/32 (CD16/Fc gamma III and CD32/FcgammaII receptors)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.25 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2214
Test di specificità Murine CD16/32 (CD16/Fc gamma III and CD32/Fc gamma II receptors)
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.