Learn More
CD16 Mouse anti-Baboon, Human, Rhesus, Brilliant Ultraviolet 496, Clone: 3G8, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
383.00€ - 770.00€
Specifica
Antigene CD16
Clone 3G8
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Coniugato Brilliant Ultraviolet 496
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17237994
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
612945
25 Tests
383.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17227994
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
612944
100 Tests
770.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
CD16 Monoclonal antibody specifically detects CD16 in Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Ma samples. It is validated for Flow cytometry.
Specifica
Specifica
CD16
Flow Cytometry
Brilliant Ultraviolet 496
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Human polymorphonuclear leukocytes
Affinity Purified
3G8
Monoclonal
Mouse
Baboon, Human, Rhesus Monkey
FcRIII; Fc-gamma RIII; FCG3; FCGR3; FCGRIII; FcγRIII; IGFR3
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.